Learn More
Brady™ B33 Series Self-laminating Vinyl Labels
Codice prodotto. 15226076
Click to view available options
Colore:
White/Transparent
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 15226076
Marca: Brady™ 143091
B33 Series Self-laminating Vinyl Labels for BBP33, i3300, and i5300 Printers.
  • Adhesive: Permanent Acrylic
  • Finish: Matt Surface For smooth and textured/rough surfaces
  • Label Properties: Self-laminating and Wrap Around
  • Resistance Properties: Chemical-resistant, Humidity-resistant, Oil-resistant, Water-resistant, Weather-resistant
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Descrizione Self-laminating Vinyl Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White/Transparent
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300, i5300
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.3 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 2500 Labels/Box
Quantità 2500 Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 41.30 mm
Diametro dei cavi 10 AWG - 4 AWG
Dimensions (LxW) 36.5 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.437 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 36.50 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number B33-9-427