Learn More
Ansell Vinyl Sleeves
Codice prodotto. 12697041 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
460 mm
Dimensione della confezione:
12 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12697041 460 mm 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12697041 Fornitore Ansell N. del fornitore 59001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.40€
    34.53€ / 12 paia
    Risparmia 17.87€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Designed to protect part of the body against splashes from certain chemicals. Heat sealed, with elastics at the extremities
  • Superior flexibility
  • Completely heat sealed with no exposed elastic
  • Excellent resistance to punctures, snags and abrasions
  • Excellent resistance to chemicals, fats, oils and grease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Standard
Struttura Vinyl Construction
Product Type Controlled Environment Sleeve
Materiale Vinyl
Colore Blue
Sterilità Non-sterile
Monouso Limited-use
Tipo di chiusura Elastic Ends
Tipo di giuntura Seamless
Modello VSB8HS
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory, Production
Certificazione/Conformità CE Category III
Lunghezza (sistema imperiale) 460 / 18.1
Lunghezza (sistema metrico) 460 mm