Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinylacetic acid, tech., 90%, unstabilized
Codice prodotto. 10543901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10543901 100 g Bottiglia in vetro 100g
10377330 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10543901 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 158831000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-38-7
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00002782
InChI Key PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
IUPAC Name but-3-enoic acid
SMILES OC(=O)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylacetic acid
Nota nome tech., 90%, unstabilized
Punto di fusione -39°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 163°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2CO2H
Indice di rifrazione 1.4239 to 1.4259
Quantità 100 g
Beilstein 02, 407
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid