Learn More
Vinylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30449508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449508 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV42400025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Vinylacetic Acid
CAS 625-38-7
Formula molecolare C4H6O2
Quantità 25 g
Sinonimo 3-Butenoic Acid, Ethenylacetic Acid, NSC 44546, β-Butenoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2H,1,3H2,(H,5,6)
SMILES OC(CC=C)=O
IUPAC Name but-3-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Peso formulazione 86.0368