Learn More
Vinylboronic acid pinacol ester, 97+%, stabilized with 0.05% BHT
Codice prodotto. 10430554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10430554 1 g Bottiglia in vetro 1g
10400744 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10430554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 395530010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75927-49-0 | C8H15BO2 | 154.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75927-49-0
Formula molecolare C8H15BO2
Molecular Weight (g/mol) 154.02
Numero MDL MFCD00192492
InChI Key DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 5233012
IUPAC Name 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylboronic acid pinacol ester
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Densità 0.9080g/mL
Punti di ebollizione 40°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.908
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Stabilizzatore 500ppm (BHT) max.
Peso formulazione 154.02
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.