Learn More
Vinylene carbonate, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10611073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10611073 25 g Bottiglia in vetro 25g
10068571 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10611073 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140890250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 872-36-6 | C3H2O3 | 86.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-36-6
Formula molecolare C3H2O3
Molecular Weight (g/mol) 86.05
Numero MDL MFCD00005380
InChI Key VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinylene carbonate, vinyl carbonate, carbonic acid, cyclic vinylene ester, wln: t5ovoj, vinylenecarbonate, vinyleny carbonate, carbonic acid vinylene, 1,3-dioxo-2-one, vinylene carbonate vc, acmc-209qj3
PubChem CID 13385
SMILES O=C1OC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylene carbonate
Nota nome Stabilized
Punto di fusione 19°C to 22°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3600g/mL
Punti di ebollizione 162°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.423
Quantità 25 g
Beilstein 19, V,4, 72
Fieser 13,342
Gravità specifica 1.36
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11.5g / 100mL
IUPAC Name 1,3-dioxol-2-one
Stabilizzatore 0.1% max. BHT
Peso formulazione 86.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinylene carbonate, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.