Learn More
Alfa Aesar™ Vinylferrocene
Marca: Alfa Aesar™ 017450.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1271-51-8 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : II
Quantità | 1g |
---|
Identificatori chimici
1271-51-8 | |
MFCD00001434 |
Specifica
Vinylferrocene | |
80°C to 85°C (0.7mmHg) | |
1g | |
MFCD00001434 | |
212.07 |
62°C (144°F) | |
52°C to 55°C | |
1271-51-8 | |
Insoluble in water. | |
Powder |