missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinylferrocene, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7049651
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
1271-51-8
C12H12Fe
212.07
MFCD00001434
VGBAECKRTWHKHC-UHFFFAOYSA-N
Vinylferrocene
[Fe].c1cccc1.C=Cc1cccc1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
1271-51-8
C12H12Fe
212.07
MFCD00001434
VGBAECKRTWHKHC-UHFFFAOYSA-N
Vinylferrocene
[Fe].c1cccc1.C=Cc1cccc1

Used in the synthesis of 2-aminomethylferrocenes from vinyl ferrocene and lithium amides.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Vinylferrocene
Punto di fusione 52°C to 55°C
Punti di ebollizione 80°C to 85°C (0.7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 62°C (144°F)
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 212.07
Forma fisica Powder

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'