Learn More
Vinylmagnesium bromide, 1M solution in 2-MeTHF, AcroSeal™
Codice prodotto. 13478598 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13478598 100 mL 100mL
13438608 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13478598 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445971000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1826-67-1 | C2H3BrMg | 131.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1826-67-1 , 96-47-9
Formula molecolare C2H3BrMg
Molecular Weight (g/mol) 131.26
Numero MDL MFCD00000042
InChI Key XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo vinylmagnesium bromide, bromo ethenyl magnesium, vinyl magnesium bromide, magnesium, bromoethenyl, vinylmagnesium bromide solution, vinylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, bromovinylmagnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromide
PubChem CID 74584
IUPAC Name magnesium;ethene;bromide
SMILES Br[Mg]C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylmagnesium bromide
Densità 0.9650g/mL
Punto d'infiammabilità −11°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare CH2CHMgBr
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.965
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 131.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M solution in 2-MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinylmagnesium bromide, 1M solution in 2-MeTHF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.