Learn More
Vinylmagnesium chloride, 1.5M (13 wt.%) solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10507763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10507763
Marca: Thermo Scientific Acros 252591000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 3536-96-7 | C2H3ClMg | 86.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3536-96-7, 109-99-9
Formula molecolare C2H3ClMg
Molecular Weight (g/mol) 86.80
Numero MDL MFCD00013594
InChI Key NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo vinylmagnesium chloride, chlorovinylmagnesium, chloro ethenyl magnesium, vinyl magnesium chloride, magnesium, chloroethenyl, vinyl magnesium-chloride, vinyl-magnesium chloride, magnesium,chloroethenyl, ethenyl magnesium chloride, vinylmagnesium chloride solution
PubChem CID 77075
IUPAC Name magnesium;ethene;chloride
SMILES Cl[Mg]C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylmagnesium chloride
Colore White to Beige
Nota nome 15 wt. % Solution in Tetrahydrofuran
Punti di ebollizione 66.0°C
Formula lineare CH2=CHMgCl
Densità 0.9800g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction.
Peso formulazione 86.8
Percent Purity 2M (18 wt.%)
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.98
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −017°C
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinylmagnesium chloride, 1.9M (16.5 wt.%) solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.