Learn More
Vinylphosphonic acid, 90%, technical, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15542293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15542293 250 g 250g
15522293 10 g 10g
15532293 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15542293 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 300592500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1746-03-8
Formula molecolare C2H3O3P
Molecular Weight (g/mol) 106.02
Numero MDL MFCD00043866
InChI Key ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
PubChem CID 168725
IUPAC Name ethenylphosphonic acid
SMILES [O-]P([O-])(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylphosphonic acid
Punto di fusione 36.0°C
Densità 1.3700g/mL
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (Acid)
Formula lineare H2C=CHP(O)(OH)2
Quantità 250 g
Gravità specifica 1.37
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 108.03
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinylphosphonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.