Learn More
Vinylphosphonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30451438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451438 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV45341525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylphosphonic Acid
CAS 1746-03-8
Formula molecolare C2H5O3P
Quantità 25 g
Sinonimo P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid
InChI Formula InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
SMILES OP(C=C)(O)=O
IUPAC Name ethenylphosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 108.03
Peso formulazione 107.9976