Learn More
Virginiamycin M1 (~90%) (200 ug/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30395762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1x1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395762 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395762 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT07581X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Virginiamycin M1
CAS 21411-53-0
Formula molecolare C28 H35 N3 O7
Quantità 1x1 mL
Sinonimo 3H-21,18-Nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, 8,9,14,15,24,25-hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-, Mikamycin A (6CI,8CI), Ostreogrycin A (7CI), Virginiamycin M1, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, Antibiotic PA 114A, Antibiotic PA 114A1, Factor M, Factor M (antibiotic), NSC 244426, NSC 87432, PA 114A, Pristinamycin II, Pristinamycin IIA, RP 12536, Staphylomycin M1, Streptogramin A, Vernamycin A, [3R-(3R*,4R*,5E,10E,12E,14S*)]-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone
InChI Formula InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@H]1C)n3
Molecular Weight (g/mol) 525.59
Peso formulazione 525.2475
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 μg/mL