Learn More
Virginiamycin M1-d2, TRC
Codice prodotto. 30456259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456259 0.5 mg 0.50mg
30449875 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30456259 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV6738120.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Virginiamycin M1 15-d2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C28 D2 H33 N3 O7
Quantità 0.5 mg
Sinonimo (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone-d2, Mikamycin A-d2, Ostreogrycin A-d2, Antibiotic PA 114A1-d2, Factor M-d2, NSC 244426-d2, PA 114A-d2, Pristinamycin IIA-d2, RP 12536-d2, Staphylomycin M1-d2, Streptogramin A-d2, Vernamycin A-d2
InChI Formula InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1/i14D2
SMILES [2H]C1([2H])[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC1=O)n3)C(C)C
Molecular Weight (g/mol) 527.6
Peso formulazione 527.2601
Percent Purity >95