Learn More
Day Impex™ Virkon™ Virucidal Disinfectant
Codice prodotto. 31759331
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
4kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
31759331 1000 mL 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Read instructions before use or contact manufacturer for the latest Health and Safety advice
Codice prodotto. 31759331 Fornitore Day Impex™ N. del fornitore 330006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.72€
    204.60€ / 4kg
    Risparmia 92.12€
    31% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Read instructions before use or contact manufacturer for the latest Health and Safety advice
Clean and disinfect work surfaces and equipment in a single, one-step operation with this virucidal disinfectant.
  • Use biocides safely. Always read the label and product information before use
  • Widest proven spectrum of any disinfectant - proven effective in independent tests against all 18 virus families affecting man and animals, including AIDS (HIV) and Hepatitis B
  • Excellent bactericide and fungicide - cleans and disinfects work surfaces and equipment in a single, one-step operation
  • Can be applied in powder form direct to spillages of blood and other body fluids
  • Easily dissolves to make a liquid disinfectant
  • Odorless, non-irritant to skin and eyes, non-toxic vapor phase, exceptionally low oral toxicity
  • Under COSHH requirements, no maximum exposure limit is required
  • Non-corrosive, non-bleaching and biodegradable
  • Any viral disease transmitted via surfaces or instruments contaminated with infected blood, body fluids, feces or saliva can be controlled by correct application
  • For cleaning and disinfecting work surfaces and equipment
Specifica
Product Type Virucidal Disinfectant
Color-coded Yes
Forma Granular Powder
Scent Lemon
Sterilità Non-sterile
Tipo di contenitore Tub
Quantità 4/Pk.
Volume (sistema metrico) 1000 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RELYON VIRKON
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
UK biocidal regulations (HSE / BPR)