Learn More
Virkon™ Virucidal Disinfectant
Codice prodotto. 12338667
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 g
500 g
5 kg
Tipo di contenitore:
Fusto
Sacchetto
Sachet
Quantità:
Confezione da 1
Confezione da 50
Confezione da 6
Dimensione della confezione:
5kg
pezzi 50
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di contenitore Quantità Dimensione della confezione
12338667 50 g Sachet Confezione da 50 pezzi 50
12348667 500 g Sacchetto Confezione da 6 pezzi 6
12358667 5 kg Fusto Confezione da 1 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Codice prodotto. 12338667 Fornitore Virkon™ N. del fornitore 330001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    195.47€ / pezzi 50
    Risparmia 32.53€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Clean and disinfect work surfaces and equipment in a single, one-step operation. Virkon™ Virucidal Disinfectant provides the widest proven spectrum of any disinfectant.
  • Use biocides safely. Always read the label and product information before use
  • Widest proven spectrum of any disinfectant - proven effective in independent tests against all 18 virus families affecting man and animals, including AIDS (HIV) and Hepatitis B
  • Excellent bactericide and fungicide - cleans and disinfects work surfaces and equipment in a single, one-step operation
  • Can be applied in powder form direct to spillages of blood and other body fluids
  • Easily dissolves to make a liquid disinfectant
  • Odourless, non-irritant to skin and eyes, non-toxic vapour phase, exceptionally low oral toxicity
  • Under COSHH requirements, no maximum exposure limit is required
  • Non-corrosive, non-bleaching and biodegradable
  • Any viral disease transmitted via surfaces or instruments contaminated with infected blood, body fluids, faeces or saliva can be controlled by correct application
  • For cleaning and disinfecting work surfaces and equipment
Specifica
Product Type Brustina
Tipo di contenitore Sachet
Da utilizzare con (applicazione) Virucidal Disinfectant
Quantità Confezione da 50
Volume (sistema metrico) 50 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • relyon virkon
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate), benzenesulphonic acid