Learn More
HUBER Visco 3 Clear View Bath Circulator
Codice prodotto. 13331849
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13331849 30 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13331849 Fornitore HUBER N. del fornitore 2001.0006.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4965.00€
    4569.93€ / pezzi 1
    Risparmia 395.07€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Visco thermostats are suitable for measurement tasks using capillary viscometers or for use of densitometers. The devices offer the highest temperature stability for optimal temperature distribution in the thermostat bath.
CC-130A Visco 3 with controller 'Pilot ONE'
  • Clear View Circulator Bath
  • Temperature range: (15) 28°C to 100°C
  • Heating capacity: 1,5-2,1 kW
  • Pressure pump max.: 27L/min / 0.7bar
  • Pump connection: M16 x 1 male
  • Bath volume: 30L
  • Power supply: 200V-240V 1∼/2∼ 50/60Hz
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Viscometers, Densitometers
Gamma di temperatura 28°C to 100°C
Include Pilot One
Modello CC-130 A Visco 3
Stabilità termica ±0.01°C
Electrical Requirements 200 V-240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Tensione 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz