Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Viscose/Polyester Non-Woven Filters, Discs, Grade 2602
Generally used for liquid filtration in environments such as the food processing industry.
203.00€ - 219.00€
Specifica
Peso base 150 g/m2
Formato Disc
Materiale Rayon (Viscose) - Polyester
Grado 2602
Quantità 1000/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15922840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01324-025
25 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15932840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01324-032
32 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15942840
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01324-047
47 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Non-woven
  • Suitable for use in the food processing industry.
  • Application example: Petrochemical industry: Detection of contaminants in dairy products, baby food.
  • Non-sterile, bulk packed.
Specifica
Specifica
150 g/m2
Rayon (Viscose) - Polyester
1000/Pk.
Non-woven Filter
Disc
2602
0.8 mm