Learn More
Paragon Scientific™ Viscosity Bath Media; Silicone Fluid 5 cSt at 25°C for use 20 to 60°C
Formulated using high quality raw materials to facilitate optimum visibility, maximum heat stability and efficiency of thermostatic baths. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and ensures bath stability and uniformity are optimized.
272.00€ - 845.00€
Specifica
Gamma di temperatura 20°C to 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15929939
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
BM8-20L
20 L
845.00€
20L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15939939
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Paragon Scientific™
BM8-5L
5 L
272.00€
5L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Paragon Scientific Bath Media
  • Silicone Fluid 5 cSt at 25°C for use 20 to 60°C
  • Tamper evident security packaging
  • Manufactured in the United kingdom
Specifica
Specifica
20°C to 60°C