Learn More
Viscosity Standard: 500 cSt at 40°C, and 52 cSt at 100°C, VHG™
Descrizione
Viscosity Standard: 500 cSt at 40°C, and 52 cSt at 100°C
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Viscosity |
| Metodi | Viscometer |
| Nomi componenti o analita | Viscosity |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Concentrazione | 500 cSt |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbons |
| Quantità | 500 mL |