Learn More
Viscosity standard, Specpure™, nominally 360cSt at 40° and 42cSt at 100°
Codice prodotto. 15457365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457365 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15457365 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047021.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Viscosity standard
Nota nome Nominally 360cSt at 40°C and 42cSt at 100°C
CAS 8042-47-5
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Numero MDL MFCD00084411
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Quantità 500 mL
Grado Specpure