missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Viscosity Standards for Rheometer Calibration

Codice prodotto. 10749542 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
Intervallo viscosità:
1900 mPas (20°C)
40000 mPas (20°C)
6000 mPas (20°C)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Intervallo viscosità Dimensione della confezione
10749542 100 mL 40000 mPas (20°C) -
15163533 100 mL 1900 mPas (20°C) Pezzo
15143533 100 mL 6000 mPas (20°C) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10749542 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 0825335
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Thermo Scientific viscosity standards used for rheometer calibration enables the verification of the accuracy of rheological measurements.

To ensure the proper functioning and accuracy of measuring instrument a regularly check of the functionality and calibration of viscometer or rheometer is essential. This can be conveniently achieved by measuring a Newtonian liquid with a certified viscosity value. To facilitate this process, a variety of standard liquids with different viscosity values, uncertainties, reference temperatures, and chemical compositions are readily accessible. These standard liquids serve as reliable benchmarks for verifying the accuracy and reliability of the measuring instruments.

All Thermo Scientific viscosity standards are delivered with a certified viscosity at different temperatures: 20 °, 23 ° or 25 ° available in different quantities (100 mL or 500 mL).

Alternatively, a complete validation kit is available containing Newtonian reference fluids for rotational tests and a visco-elastic sample with a known crossover, to validate the performance in oscillatory mode. For more information see the product description 'Well prepared good results' (P063).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo Test Fluid
Descrizione E40000 Standard
Intervallo viscosità 40000 mPas (20°C)
Certificazione/Conformità EU Safety Certificate: 40000 mPas (20°C)
Volume (sistema metrico) 100 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.