Learn More
Jenway™ Spettrofotometri luce visibile
Codice prodotto. 11490529
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Spettrofotometro
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11490529 Spettrofotometro Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11490529 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 8305405
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Provides a wavelength range of 320 to 1000nm and includes absorbance, %T and concentration modes. Jenway™ Visibile Spectrophotometer is a high quality, low cost unit supplied with mains lead, pack 100 disposable cuvettes, 10 x 10mm cell holder, interface cable and PC application software on CD-ROM.
High quality, low cost units for spectrophotometric applications in schools and colleges, as well as in QC and testing procedures for a wide variety of services and industries.
  • Wavelength range of 320 to 1000nm
  • Absorbance, %T and concentration modes
  • Multi-parameter display with wavelength and photometric readouts
  • Wide range of sampling accessories
  • 3 year warranty
Specifica
Precisione assorbanza ±1% T, ±0.01 Abs ad assorbenza 1.000
Intervallo di assorbanza –0.300 - 1.999 A
Accuracy ±1%
Certificazione/Conformità EN 61326, EN 61010
Concentrazione –300 - 1999 ppm
Profondità (sistema metrico) 272 mm
Display Multiparametro
Sorgente luminosa Lampada alogena al tungsteno
Larghezza di banda spettrale 8 nm
Tipo Spettrofotometro
Tensione 230 V
Wavelength Range 320 - 1000 nm
Requisiti elettrici 230 V/50 Hz, <50 W
Da utilizzare con (applicazione) Scuole e università, per le procedure di test e controllo qualità per un'ampia scelta di servizi e settori di applicazione
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Rumore <1%
Lettura fotometrica Sì
Consumo energetico <50 W
Risoluzione 1 nm
Luce dispersa <0.5%
Warranty 3 anni
Wattage <50 W
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Peso (sistema metrico) 6 kg
Larghezza (sistema metrico) 365 mm
Frequenza 50 Hz