Learn More
R&D Systems™ Vismodegib
Descrizione
Vismodegib is a potent hedgehog pathway inhibitor (IC50 = 3 nM). It causes tumor regressions in allograft medulloblastoma mice model and tumor growth inhibition in a xenograft mouse models of colorectal cancer. Vismodegib is orally bioavailable.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-N-[4-chloro-3-(2-pyridinyl)phenyl]-4-(methylsulfonyl)benzamide |
| CAS | 879085-55-9 |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Bersaglio | Hedgehog Signaling Inhibitors |
| Formula molecolare | C19H14Cl2N2O3S |
| Purezza | 0.98 |