Learn More
R&D Systems™ Vismodegib Hedgehog inhibitor
Codice prodotto. 18277543 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18277543 25 mg 25mg
18224844 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18277543 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP26275825MG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    267.75€ / 25mg
    Risparmia 16.25€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. May be dissolved in DMSO (200 mg/mL); or ethanol (10 mg/mL, warm)
  • Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
  • Molecular Weight: 421.3
  • PubChem ID:24776445
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Off-white
CAS 879085-55-9
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Donor Source Synthetic
Product Line Novus
Quantità 25 mg
Composizione Powder