Learn More
Vismodegib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460327
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460327 50 mg -
16414986 100 mg 100mg
16413978 10 mg 10mg
16450986 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16460327 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10440
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Vismodegib (GDC-0449) is an orally active hedgehog pathway inhibitor with an IC50 of 3 nM. Vismodegib also inhibits P-gp, ABCG2 with IC50 values of 3.0 μM and 1.4 μM, respectively.
Vismodegib (GDC-0449) is an orally active hedgehog pathway inhibitor with an IC50 of 3 nM. Vismodegib also inhibits P-gp, ABCG2 with IC50 values of 3.0 μM and 1.4 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Vismodegib
CAS 879085-55-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H14Cl2N2O3S
Quantità 50 mg
Sinonimo GDC-0449
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (118.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (7.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1Cl)S(=O)(C)=O)NC2=CC=C(C(C3=NC=CC=C3)=C2)Cl
Molecular Weight (g/mol) 421.3
Peso formulazione 421.3
Percent Purity 95.75%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only