Learn More
Macherey-Nagel™ Kit per analisi delle acque Visocolor™
Per l'esecuzione di un'ampia gamma di saggi di analisi delle acque. Il kit per test colorimetrico e titrimetrico Macherey Nagel™ Visocolor™ Eco previene le sostanze pericolose ove possibile.
Marca:  Macherey-Nagel™ 931041
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10416-59-8 Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10008910
  • 51.60€ / 1 test
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Colorimetric and titrimetric test kits
  • Avoids hazardous substances wherever possible
Specifica
Specifica
Per determinare l'ammoniaca nell'acqua
0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 mg/l NO3-
Metodo colorimetrico
30 ml NO3-, 5 g NO3-, cucchiaio di misurazione da 70 mm, 2 bicchieri di misurazione a vite, comparatore di vetrini, diagramma colori, siringa in plastica da 5 ml, istruzioni per l'uso
110 test
Eco Nitrato Visocolor
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: zinc powder (stabilized)