Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Test Kit
Allows determination of even low limiting values with accuracy. Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Test Kits is a group of colorimetric and titrimetric test kits that use precisely dosed single reagents. The results are evaluated visually with high-quality color comparison cards.
85.00€ - 101.00€
Specifica
Include Reagents, Color comparator, Measuring spoon/glass, Syringe, Instructions in a cardboard box with plastic insert
Quantità 1 Each
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Metodo test N. di test Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Metodo test N. di test Prezzo Quantità e disponibilità  
10457292
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
931040
Nickel determination Colorimetric 150 Determinations
91.00€
1 test
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11871041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
931092
Sulfate determination Colorimetric 100 Determinations
85.00€
1 test
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10378551
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
931023
Cyanuric acid determination Colorimetric 100 Determinations
101.00€
1 test
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10570403
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
931024
DEHA determination Colorimetric 125 Determinations
99.60€
1 test
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Visocolor™ ECO colorimetric and titrimetric test kits achieve high sensitivity and accuracy by using single reagents that can be dosed precisely and by the ability to compensate for the turbidity and color of water samples. The results are evaluated visually with color comparison cards adjusted to the original colors of standard solutions or photometrically with the PF-3 and PF-12Plus photometers for quantitative evaluation.
Easy
  • Chemical analysis without further accessories
  • No extensive training necessary
  • Color-coded reagents with clear dosing instructions
  • Easy to understand instruction manual
Safe
  • Pictogram test instructions
  • Reaction basis according to international standards
  • Compensation of turbidity and color
Unique
  • High quality test kits
  • Business-prized refill packs available
  • Ecologically friendly disposal of used reagents
  • Delivered in cardboard box with plastic inlay
Specifica
Specifica
Reagents, Color comparator, Measuring spoon/glass, Syringe, Instructions in a cardboard box with plastic insert
1 Each