Learn More
Macherey-Nagel™ Kit per analisi delle acque Visocolor™
Codice prodotto. 10675391 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Durezza alfa Visocolor (totale)
Eco Ammonio Visocolor 15
Eco Nitrato Visocolor
Fosfato alfa Visocolor
Dimensione della confezione:
1 test
1mL
40g
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
10675391 Durezza alfa Visocolor (totale) 1mL
10216431 Fosfato alfa Visocolor Pezzo
10161852 Eco Ammonio Visocolor 15 40g
11370565 Eco Ammonio Visocolor 15 1 test
10008910 Eco Nitrato Visocolor 1 test
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10675391 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 935042
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Per l'esecuzione di un'ampia gamma di saggi di analisi delle acque. Il kit per test colorimetrico e titrimetrico Macherey Nagel™ Visocolor™ Eco previene le sostanze pericolose ove possibile.
  • Colorimetric and titrimetric test kits
  • Avoids hazardous substances wherever possible
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per determinare la durezza totale dell'acqua
Include Reagente chimico speciale da 30 ml
Range 1 goccia = 1 °d (corrispondente a 18 mg/l CaCO3)
Sufficiente per 100 test con durezza media di 10 °d
Metodo test Titolazione complessometrica
Tipo Durezza alfa Visocolor (totale)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • VISOCOLOR alpha total Hardness
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol