missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Visomitin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16472586
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16472586

Marca: Medchem Express HY100474

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Visomitin (SKQ1) is a mitochondrial-targeted antioxidant with the high mitochondrion membrane penetrating ability and potent antioxidant capability.

Visomitin (SKQ1) is a mitochondrial-targeted antioxidant with the high mitochondrion membrane penetrating ability and potent antioxidant capability.

Specifica

Materiale o nome chimico Visomitin
Forma fisica Solid
CAS 934826-68-3
Colore Brownish Yellow
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C36H42BrO2P
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo SKQ1
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (161.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (80.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C(CCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=C4)C(C)=C(C)C4=O.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 617.6
Peso formulazione 617.6
Percent Purity 95.57%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato