missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leica Microsystems Visoria P Digital Polarization Microscope for Industrial Applications (Transparent samples only)

Codice prodotto. 32177336
Cambia vista
Click to view available options
Potenza di ingrandimento:
2.5X to 40X
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Potenza di ingrandimento Dimensione della confezione
32177336 2.5X to 40X 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32177336 Fornitore Leica Microsystems N. del fornitore 111000013
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This microscope uses polarized light to study the optical properties of materials and geological samples. The ergonomic design minimizes strain and improves comfort while working. Workflows can be streamlined with encoded functions, optimized light settings, and other features.

  • Visoria P Digital Polarization Microscope with illumination management
  • 10 in. screen/tablet
  • Powered with Enersight microscope software (Desktop)
  • Flexacam i5 microscope camera, includes power supply
  • High-power white LED
  • Contrast methods (transmitted light): Quantitative polarization, Brightfield
  • Encoded nosepiece, 5x
  • Objectives (N PLAN POL): 2.5x, 5x, 10x, 20x, 40x
  • 360° rotatable polarization stage with verniers, 45° clickstop position and brake
  • Object guide without point counting
  • 360° Analyzer, Polarizer, Whole-wave plate f. compensator slot
  • 3-step focus drive with height-adjustable focus knobs
  • Dust protection cover
  • Quick start guide and user manual
  • Efficiency through encoded functions
  • More comfort with ergonomics
  • Visualize sample details with the right contrast
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Eyepiece 10X/22 mm
Head Style Monitor
Tipo di illuminazione LED
Potenza di ingrandimento 2.5X to 40X
Modello Visoria P
Tipi di obiettivo Plan
Product Type Polarizing Microscope
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.