Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipetters
Made of precision engineered aluminum alloy and stainless steel with limited Lifetime Warranty (covering parts). Color coded body for easy volume identification and individually serialized with Calibration Certificate included.
322.00€ - 1630.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Modello | D-Tipper™ |
Numero di canali | 1 |
Sterilità | Non-sterile |
Tipo | Axial Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Volume (sistema metrico) | Precisione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Volume (sistema metrico) | Precisione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11985882
|
VistaLab™ Technologies
1159C |
±1% | 600 μL | 1.00% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11995892
|
VistaLab™ Technologies
1162C |
±1% | 700 μL | 0.86% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11975882
|
VistaLab™ Technologies
1157C |
±1% | 700 μL | 0.80% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11925862
|
VistaLab™ Technologies
1142C |
±5% | 15 μL | 1.73% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11945862
|
VistaLab™ Technologies
1144C |
±3% | 40 μL | 0.70% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11965862
|
VistaLab™ Technologies
1146C |
±2% | 60 μL | 0.67% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11975862
|
VistaLab™ Technologies
1147C |
±2% | 70 μL | 0.57% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11985862
|
VistaLab™ Technologies
1148C |
±2% | 75 μL | 0.53% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11995862
|
VistaLab™ Technologies
1149C |
±2% | 80 μL | 0.50% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11905872
|
VistaLab™ Technologies
1150C |
±2% | 90 μL | 0.44% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11915872
|
VistaLab™ Technologies
1151C |
±1% | 120 μL | 0.45% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11925872
|
VistaLab™ Technologies
1152C |
±1% | 150 μL | 0.36% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11985892
|
VistaLab™ Technologies
1163C |
±1% | 900 μL | 0.67% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11935862
|
VistaLab™ Technologies
1143C |
±3% | 30 μL | 0.93% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11935872
|
VistaLab™ Technologies
1153C |
±1% | 400 μL | 0.50% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11955792
|
VistaLab™ Technologies
1053C |
±3% | 25 μL | 1.12% |
322.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11995792
|
VistaLab™ Technologies
1056C |
±1% | 200 μL | 0.30% |
322.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11975802
|
VistaLab™ Technologies
1057C |
±1% | 250 μL | 0.72% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11985802
|
VistaLab™ Technologies
1058C |
±1% | 300 μL | 0.60% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11935792
|
VistaLab™ Technologies
1051C |
±5% | 10 μL | 2.60% |
322.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11945792
|
VistaLab™ Technologies
1052C |
±3% | 20 μL | 1.35% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11965792
|
VistaLab™ Technologies
1054C |
±2% | 50 μL | 0.80% |
322.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11975792
|
VistaLab™ Technologies
1055C |
±1% | 100 μL | 0.54% |
322.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11995802
|
VistaLab™ Technologies
1059C |
±1% | 500 μL | 0.40% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11985812
|
VistaLab™ Technologies
1060C |
±1% | 1000 μL | 0.60% |
322.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11915862
|
VistaLab™ Technologies
1141C |
±5% | 5 μL | 3.74% |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11935942
|
VistaLab™ Technologies
1050-0999 |
±5.00%/ ±2.00%/ ±1.00%/ ±1.00%/ ±1.00% | 10, 50, 100, 200, 1000 μL | 2.60%/0.80%/0.54%/0.30%/0.60% |
1630.00€
1 set |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Single-stroke “to deliver” operation
- Built-in tip-ejector and glove guard
- Factory calibrated to deliver specific quantities; can be easily recalibrated in the lab
- Available in 30 fixed volumes ranging from 5-1000 μL
- Also available as a Selectable model: 50/100/200 μL
Specifica
Not Autoclavable | |
1 | |
Axial Pipette | |
Limited Lifetime |
D-Tipper™ | |
Non-sterile | |
Micro Pipetting/Liquid Transfer |