Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Brand Precision Pipetters
Ten fixed-volume models from 10 to 1000μL
255.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Aluminum, Stainless Steel |
Numero di canali | 1 |
Sterilità | Non-sterile |
Include | Nozzle Insert, Calibration Key |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11915782
|
VistaLab™ Technologies
1021 |
Orange | 10 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11925782
|
VistaLab™ Technologies
1022 |
Black | 20 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11935782
|
VistaLab™ Technologies
1023 |
White | 25 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11945782
|
VistaLab™ Technologies
1024 |
Green | 50 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11955782
|
VistaLab™ Technologies
1025 |
Blue | 100 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11995772
|
VistaLab™ Technologies
1112 |
Silver | 150 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11965782
|
VistaLab™ Technologies
1026 |
Red | 200 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11905792
|
VistaLab™ Technologies
1027 |
Purple | 250 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11995782
|
VistaLab™ Technologies
1028 |
Brown | 300 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11985782
|
VistaLab™ Technologies
1029 |
Yellow | 500 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11915792
|
VistaLab™ Technologies
1030 |
Gray | 1000 μL |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- “To deliver” capability ensures volume accuracy over a wide range of viscosities
- Ideal for repetitive delivery of reagents when high precision and accuracy are required
- Sleeves are color coded for easy volume identification
- Capacity engraved on bonnet
Order Info
Additional sizes available. Contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for more information.
Specifica
Not Autoclavable | |
1 | |
Nozzle Insert, Calibration Key | |
9 in. | |
1.5 in. |
Aluminum, Stainless Steel | |
Non-sterile | |
Limited Lifetime | |
2 in. |