Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Electronic Single Channel Pipette
Codice prodotto. 11932215
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.2 to 10 mL
0.5 to 20 μL
100 to 5000 μL
25 to 1250 μL
5 to 250 μL
Colore:
Blu
Giallo
Gray
Green
Purple
Red
Incrementi:
0.05 μL
0.5 μL
1 μL
5 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Incrementi unitSize
11932215 5 to 250 μL Blu 1 μL Pezzo
11912215 μ Green 0.5 μL Pezzo
11992215 25 to 1250 μL Purple 5 μL Pezzo
11965822 100 to 5000 μL Gray 10 μL Pezzo
11992205 0.5 to 20 μL Giallo 0.05 μL Pezzo
11972215 0.2 to 10 mL Red 10 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11932215 Fornitore VistaLab™ Technologies N. del fornitore 10650250
Wastewater Testing Savings
Usa il codice promozionale 28023
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal ergonomic choice for those needing a comprehensive menu of automated liquid handling functions
  • One-way disposable nozzle
  • Proprietary energy-release system discards tips at the push of a button
  • Contoured plunger electronically activates pipetting activity
  • Adjustable hook can be easily positioned for a custom fit and reduced holding effort
  • Bionatural shape gives user maximum stability when pipetting, with minimal contact pressure
  • Easy push-button controls
  • Fully electronic operations maximize efficiency for all tasks, including multiple dispensing, pipetting, reverse pipetting, mixing, serial diluting, and automatic sequential dispensing
  • Stands securely on countertops
  • Includes charger/power supply
Specifica
Accuracy ±0.8%
Tipo di batteria Ioni di litio
Punte compatibili VistaLab™ tip
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Monouso Reusable
Da utilizzare con Vistalab Tip
Materiale Polycarbonate ABS
Modello Right Handed
Numero di canali 1
Product Line Ovation
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 5 to 250 μL
Display LCD
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) VistaLab™ Tip
Include power supply with adapter, shelf hanger
Incrementi 1 μL
Numero di velocità 5
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 Year Limited Warranty
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Requisiti elettrici Rechargable Lithium Ion Battery, Ovation Power Supply