Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipet Nozzle Seals
Nozzle seals and seal accessories for Ovation BioNatural Pipets.
34.01€ - 133.27€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
---|---|
Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Altezza (sistema imperiale) | 5 in. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11906042
|
VistaLab™ Technologies
9060-1012 |
0.5 to 20 μL | 24/Pk. | Nozzle Seal |
133.27€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11916042
|
VistaLab™ Technologies
9060-1013 |
0.5 to 20 μL | 4/Pk. | Nozzle Seal |
34.01€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11926042
|
VistaLab™ Technologies
9060-2010 |
2.0 to 125, 5.0 to 250 μL | 4/Pk. | Replacement Nozzle |
82.72€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11956042
|
VistaLab™ Technologies
9060-2013 |
2.0 to 125, 5.0 to 250 μL | 4/Pk. | Nozzle Seal |
34.01€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11966042
|
VistaLab™ Technologies
9060-3010 |
25.0 to 850 μL | 4/Pk. | Replacement Nozzle |
82.72€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11996042
|
VistaLab™ Technologies
9060-3013 |
25 to 1250 μL | 4/Pk. | Nozzle Seal |
34.01€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11986042
|
VistaLab™ Technologies
9060-3012 |
25 to 1250 μL | 24/Pk. | Nozzle Seal |
133.27€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Available in a range of sizes
Specifica
2 in. | |
2 in. | |
5 in. |