Learn More
- Home
- Products
- Tanks
- Reservoirs and Liners
- VistaLab™ Technologies Reagent Reservoirs
VistaLab™ Technologies Reagent Reservoirs
Codice prodotto. 11905742
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
100 mL (with lid)
100 ml
25 mL
25 mL (divided)
25 ml
50 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
BUlk
Individually Wrapped
Individually packed
Quantità:
10/bag x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/bag x 10; 200/Cs.
200 in. 20 bags of 10
50/Cs.
50/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Imballaggio | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11905742 | 50 mL | Sterile | Individually Wrapped | 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11915732 | 100 ml | Sterile | BUlk | 10/bag x 10; 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11925732 | 100 mL | Sterile | Individually Wrapped | 50/Cs. | pezzi 50 |
| 11945732 | 25 ml | Sterile | BUlk | 10/bag x 10; 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11925742 | 100 mL (with lid) | Sterile | Individually Wrapped | 50/Cs. | pezzi 50 |
| 11955732 | 25 mL | Sterile | Individually Wrapped | 50/Cs. | pezzi 50 |
| 11975732 | 50 mL | Sterile | BUlk | 10/bag x 10; 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11985732 | 50 mL | Sterile | Individually Wrapped | 50/Cs. | pezzi 50 |
| 11935722 | 100 mL | Sterile | Individually Wrapped | 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11995732 | 100 mL | Sterile | BUlk | 20/bag x 10; 200/Cs. | pezzi 200 |
| 11965722 | 50 mL | Sterile | BUlk | 20/bag x 10; 200/Cs. | pezzi 200 |
| 11945722 | 25 mL | Sterile | BUlk | 20/bag x 10; 200/Cs. | pezzi 200 |
| 11955722 | 25 mL | Sterile | Individually Wrapped | 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11975742 | 25 mL | Non-sterile | BUlk | 10/bag x 10; 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11985742 | 25 mL (divided) | Non-sterile | BUlk | 10/bag x 10; 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11915752 | 50 mL | Non-sterile | BUlk | 10/bag x 10; 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11965742 | 100 mL | Non-sterile | BUlk | 10/bag x 10; 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11935732 | 25 mL | Sterile | BUlk | 10/bag x 10; 100/Cs. | pezzi 100 |
| 11965732 | 25 ml | Sterile | Individually Wrapped | 50/scatola | pezzi 50 |
| 15742962 | 10 mL | Sterile | BUlk | 100/Cs. | pezzi 100 |
| 16445094 | 10 mL | Sterile | Individually packed | 50/Cs. | pezzi 50 |
| 16455094 | 10 mL | Sterile | BUlk | 200 in. 20 bags of 10 | pezzi 200 |
| 16465094 | 10 mL | Sterile | Individually packed | 100/Cs. | pezzi 100 |
| 16405104 | 10 mL | Non-sterile | BUlk | 100/Cs. | pezzi 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Codice prodotto.
11905742
Fornitore
VistaLab™ Technologies
N. del fornitore
30542007
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Vistalab Lab Essentials
Usa il codice promozionale 27960
Usa il codice promozionale 27960
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
145.05 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27960" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27960" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Polystyrene with trimmed base corners
- Distinct pour-off spouts to empty reservoirs without spills
- Well-marked graduated increments on inside wall minimize reagent waste
- Wide base and sturdy construction provide stability and help to avoid spills
- Molded corner structures allow easy separation of bulk packaged reservoirs
- Available in 25, 50, 100mL and 1.8L volumes; 25mL available with divided configuation for multichannel pipetting of two reagents simultaneously
- 100mL model (Cat. No. 21-385-111) is supplied with lid
- Available individually wrapped or bulk packaged, gamma sterilized or nonsterile
Order Info
Reservoir lid sold separately (Cat. No. 21-385-110).
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Pyrogen-free |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| Da utilizzare con (applicazione) | General Liquid Handling |
| Altezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16 in. |
| Imballaggio | Individually Wrapped |
| Quantità | 100/Cs. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Canali | 1 |
| Monouso | Single-use |
| Forma del fondo | V-bottom |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |