Learn More
VistaLab™ Technologies Reagent Reservoirs
Codice prodotto. 11985732
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
100 mL (with lid)
100 ml
25 mL
25 mL (divided)
25 ml
50 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
BUlk
Individually Wrapped
Individually packed
Quantità:
10/bag x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/bag x 10; 200/Cs.
200 in. 20 bags of 10
50/Cs.
50/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Imballaggio Quantità Dimensione della confezione
11985732 50 mL Sterile Individually Wrapped 50/Cs. pezzi 50
11915732 100 ml Sterile BUlk 10/bag x 10; 100/Cs. pezzi 100
11925732 100 mL Sterile Individually Wrapped 50/Cs. pezzi 50
11945732 25 ml Sterile BUlk 10/bag x 10; 100/Cs. pezzi 100
11925742 100 mL (with lid) Sterile Individually Wrapped 50/Cs. pezzi 50
11955732 25 mL Sterile Individually Wrapped 50/Cs. pezzi 50
11975732 50 mL Sterile BUlk 10/bag x 10; 100/Cs. pezzi 100
11935722 100 mL Sterile Individually Wrapped 100/Cs. pezzi 100
11995732 100 mL Sterile BUlk 20/bag x 10; 200/Cs. pezzi 200
11965722 50 mL Sterile BUlk 20/bag x 10; 200/Cs. pezzi 200
11945722 25 mL Sterile BUlk 20/bag x 10; 200/Cs. pezzi 200
11905742 50 mL Sterile Individually Wrapped 100/Cs. pezzi 100
11955722 25 mL Sterile Individually Wrapped 100/Cs. pezzi 100
11975742 25 mL Non-sterile BUlk 10/bag x 10; 100/Cs. pezzi 100
11985742 25 mL (divided) Non-sterile BUlk 10/bag x 10; 100/Cs. pezzi 100
11915752 50 mL Non-sterile BUlk 10/bag x 10; 100/Cs. pezzi 100
11965742 100 mL Non-sterile BUlk 10/bag x 10; 100/Cs. pezzi 100
11935732 25 mL Sterile BUlk 10/bag x 10; 100/Cs. pezzi 100
11965732 25 ml Sterile Individually Wrapped 50/scatola pezzi 50
15742962 10 mL Sterile BUlk 100/Cs. pezzi 100
16445094 10 mL Sterile Individually packed 50/Cs. pezzi 50
16455094 10 mL Sterile BUlk 200 in. 20 bags of 10 pezzi 200
16465094 10 mL Sterile Individually packed 100/Cs. pezzi 100
16405104 10 mL Non-sterile BUlk 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 11985732 Fornitore VistaLab™ Technologies N. del fornitore 30541007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    105.65€ / pezzi 50
    Risparmia 3.35€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Unique trough-within-trough design maximizes reagent recovery
  • Polystyrene with trimmed base corners
  • Distinct pour-off spouts to empty reservoirs without spills
  • Well-marked graduated increments on inside wall minimize reagent waste
  • Wide base and sturdy construction provide stability and help to avoid spills
  • Molded corner structures allow easy separation of bulk packaged reservoirs
  • Available in 25, 50, 100mL and 1.8L volumes; 25mL available with divided configuation for multichannel pipetting of two reagents simultaneously
  • 100mL model (Cat. No. 21-385-111) is supplied with lid
  • Available individually wrapped or bulk packaged, gamma sterilized or nonsterile
Order Info
Reservoir lid sold separately (Cat. No. 21-385-110).
Specifica
Certificazione/Conformità Pyrogen-free
Colore White
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
Da utilizzare con (applicazione) General Liquid Handling
Altezza (sistema imperiale) 12.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Imballaggio Individually Wrapped
Quantità 50/Cs.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo V-bottom