Learn More
VistaLab™ Technologies Reagent Reservoirs
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
100 mL (with lid)
100 ml
25 mL
25 mL (divided)
25 ml
50 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
BUlk
Individually Wrapped
Individually packed
Quantità:
10/bag x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/bag x 10; 200/Cs.
200 in. 20 bags of 10
50/Cs.
50/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
Descrizione
- Polystyrene with trimmed base corners
- Distinct pour-off spouts to empty reservoirs without spills
- Well-marked graduated increments on inside wall minimize reagent waste
- Wide base and sturdy construction provide stability and help to avoid spills
- Molded corner structures allow easy separation of bulk packaged reservoirs
- Available in 25, 50, 100mL and 1.8L volumes; 25mL available with divided configuation for multichannel pipetting of two reagents simultaneously
- 100mL model (Cat. No. 21-385-111) is supplied with lid
- Available individually wrapped or bulk packaged, gamma sterilized or nonsterile
Order Info
Reservoir lid sold separately (Cat. No. 21-385-110).
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Pyrogen-free |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| Da utilizzare con (applicazione) | General Liquid Handling |
| Altezza (sistema imperiale) | 12.5 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Imballaggio | Individually packed |
| Vedi altri risultati |