Learn More
VistaLab™ Technologies Reagent Reservoirs Accessory: Lid
Codice prodotto. 11915742
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11915742 100 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11915742 Fornitore VistaLab™ Technologies N. del fornitore 30543000
Spedizione stimata: 21-05-2027
For use with 100mL reagent reservoirs
  • For 100mL reservoirs protects reagents from dust and minimize evaporation
Specifications
Certificazione/Conformità RNase/DNase, Pyrogen-free
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Tipo Reservoir Lid
Da utilizzare con (applicazione) General Liquid Handling
Imballaggio BUlk
Quantità 100/Cs.
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo V-bottom