Learn More
Vistusertib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476686
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16476686 100 mg -
16426398 10 mg 10mg
16421176 200 mg 200mg
16418987 5 mg 5mg
16412507 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16476686 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15247
MedChemExpress Vistusertib (AZD2014) is an ATP competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 2.81 nM. AZD2014 inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Vistusertib (AZD2014) is an ATP competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 2.81 nM. AZD2014 inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Specifica
Materiale o nome chimico Vistusertib
CAS 1009298-59-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H30N6O3
Quantità 100 mg
Sinonimo AZD2014
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.10 mM)
SMILES O=C(NC)C1=CC=CC(C2=CC=C3C(N=C(N4[C@@H](C)COCC4)N=C3N5[C@@H](C)COCC5)=N2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 462.54
Peso formulazione 462.54
Percent Purity 95.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only