Learn More
Merck Visualizer Western Blot Detection Kit
Codice prodotto. 10377173 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 Blots
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10377173 20 Blots 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10377173 Fornitore Merck N. del fornitore 64202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00€
    560.00€ / 1 sets
    Risparmia 47.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Specifica
Metodo di rilevamento Chemiluminescence
Include Goat Anti-Rabbit IgG, HRP conjugate, Visualizer™ Detection Reagent B, Visualizer™ Detection Reagent A
Quantità 20 Blots
Imballaggio 20 Blots
Da utilizzare con (applicazione) For Western Blotting, Dot/Slot Blotting
Specie ospite Rabbit
Product Type Visualizer Western Blot Detection Kit