Learn More
R&D Systems™ VisUBlock Mouse on Mouse Blocking Reagent
Codice prodotto. 30002078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002078 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30002078 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore VB00101ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.80€
    393.75€ / 1mL
    Risparmia 47.05€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Blocking reagent for use with primary antibodies from mouse host and mouse tissue.
  • Reduces background staining
  • Enables staining of mouse tissue with mouse IgG primary antibodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2-8°C. Do not use past expiration date.
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1 mL
Specie Mouse