Learn More
R&D Systems™ VisUCyte Antigen Retrieval Reagent-Basic
Descrizione
- Unlike Universal solution, Acidic and Basic solutions may dramatically enhance immunoreactivity but may also affect tissue morphology.
- The optimal antigen unmasking condition is a function of temperature (90-100°C) and incubation time (up to 30 minutes) and should be established by each individual investigator.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store the unopened product at room temperature. Do not use past expiration date. |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Quantità | 50 mL |
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?