Learn More
Vitamin A acetate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11447481 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447481 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11447481 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210325780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    124.95€ / 100g
    Risparmia 7.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Identificatori chimici
CAS 127-47-9
Formula molecolare C22H32O2
Molecular Weight (g/mol) 328.496
Numero MDL MFCD00019413
InChI Key QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Sinonimo retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
IUPAC Name [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] acetate
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Vitamin A acetate
Colore Yellow
Quantità 100 g
Peso formulazione 328.5
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vitamin A Acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .