Learn More
Vitamin A Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vitamin A acetate (Retinol acetate) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+ |
| Peso formulazione | 328.2402 |
| Percent Purity | >95% |