Learn More
Vitamin A palmitate, 1.7 M.I.U./g
Codice prodotto. 15485289
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485289 25 g 25g
15495289 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485289 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63022.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Retinyl palmitate is a vitamin A analog that inhibits cell proliferation and induces cell differentiation. It is used as a dietary supplement as a lipophilic base for eg: soft gelatin capsule. | CAS: 79-81-2 | C36H60O2 | 524.874 g/mol
Retinyl palmitate is a vitamin A analog that inhibits cell proliferation and induces cell differentiation. It is used as a dietary supplement as a lipophilic base for eg: soft gelatin capsule. Other applications include as pharmaceutical product which is used for manufacturing aqueous solutions using solubilizing agents such as cremophor. It is also used in the fortification of fatty foods such as margarine, spreads, oils, milk and dairy products. It is used in cosmetics for the preparation of creams and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-81-2
Formula molecolare C36H60O2
Molecular Weight (g/mol) 524.874
Numero MDL MFCD00019414
InChI Key VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Sinonimo retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
PubChem CID 5280531
ChEBI CHEBI:17616
IUPAC Name [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Vitamin A palmitate
Punto di fusione 28°C to 29°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 1917366
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,ether,and vegetable oils. Insoluble in water.
Peso formulazione 524.87
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vitamin A Palmitate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Retinol