Learn More
Vitamin B12, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11707896
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11707896 500 mg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11707896 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 3831002
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
CAS 68-19-9
Formula molecolare C63H89CoN14O14P
Quantità 500 mg
Sinonimo vitamin b12, cyanocobalamin, cobalamin, cyanocobalamin;cyanocob iii alamin, crystamine, anacobin, berubigen, cobavite, depinar, nascobal
InChI Key AGVAZMGAQJOSFJ-UHFFFAOYNA-M
Molecular Weight (g/mol) 1356.40
PubChem CID 134691994