Learn More
Vitamin B12, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462096
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462096 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16462096 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0315
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
MedChemExpress Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Specifica
Materiale o nome chimico Vitamin B12
CAS 68-19-9
Colore Reddish Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C63H88CoN14O14P
Quantità 500 mg
Sinonimo Cyanocobalamin
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (18.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (4.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N#[C-][Co+3]123([N]4=CN(C(OC(CO)C5OP6([O-])=O)C5O)C7=C4C=C(C)C(C)=C7)[N]8=C9C(CCC(N)=O)C(CC(N)=O)(C)C8(C)C(C(CC(N)=O)C%10(CCC(NCC(C)O6)=O)C)[N-]1C%10=C(C)C(C(CCC(N)=O)C%11(C)C)=[N]2C%11=CC%12=[N]3C(C(CC(N)=O)(C)C%12CCC(N)=O)=C9C
Molecular Weight (g/mol) 1355.37
Peso formulazione 1355.37
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only