Learn More
Vitamin D BP Antibody (VDBP/4481), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18600238 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18600238 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18600238 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314005PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Vitamin D BP Monoclonal antibody specifically detects Vitamin D BP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Vitamin D BP
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone VDBP/4481
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene DBP/GC, DBPVDBG, EC 6.3.1.5, Gc-globulin, GRD3, Group-specific component, group-specific component (vitamin D binding protein), hDBP, VDB, VDBP, vitamin D-binding alpha-globulin, vitamin D-binding protein
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa 35-175) of human Vitamin D BP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02774)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2638
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus