Learn More
Vitamin D2, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478208
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478208 10 g 10g
16450648 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478208 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY76542
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Vitamin D2 (Ergocalciferol), drived from plant sources or dietary supplements, could be used as supplement of Vitamin D.
Vitamin D2 (Ergocalciferol), drived from plant sources or dietary supplements, could be used as supplement of Vitamin D.
Specifications
Materiale o nome chimico Vitamin D2
CAS 50-14-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H44O
Quantità 10 g
Sinonimo Ergocalciferol Calciferol Ercalciol
Informazioni di solubilità DMSO : 31.25 mg/mL (78.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)([H])CC3
Molecular Weight (g/mol) 396.65
Peso formulazione 396.65
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Show More Show Less
Research purposes only